VWR® Eco Premium, ULT-pakastimet
Toimittaja: VWR
VWR®
471-1304EA 11610 EUR
471-1304 471-1253 471-1252
VWR® Eco Premium, ULT-pakastimet
Pakastimet Ultra Low Temperature Freezers
VWR® ULT Eco Premium -pakastimet on suunniteltu herkkien näytteiden turvalliseen ja luotettavaan säilytykseen. Niissä on ergonominen ohjaus ja alhainen energiankulutus.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
VWR® ULT Eco Premium -pakastimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio, joustava telinerakenne ja alhainen energiankulutus ja sähkökustannukset. Niissä on yksilöllisesti sovitettavat kammioosastot, ja näytteet pysyvät jäädytettyinä >30 tuntia sähkökatkon tai järjestelmävian aikana. Käytetyt ilmastoystävälliset kylmäaineet auttavat suojelemaan ympäristöä.
Sertifikaatit: UL, cUL, UKCA.
Tilaustiedot: Saatavilla on useita lisävarusteita, jotka on tilattava erikseen.