VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Toimittaja: VWR
VWR®
479-2259EA 165 EUR
479-2259 479-2258 479-2260 479-2262 479-2261 479-2264 479-2263
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Pakastintelineet säilytys- ja inventointijärjestelminä pystysuoralle ULT-pakastimelle helpottavat näytteiden järjestämistä.
  • Saatavilla on eri korkeus- ja syvyysmitat, ja niitä voidaan käyttää kaikissa pakastinmerkeissä
  • Telineet tavallisille 2" kryolaatikoille (133×133×51 mm)
  • Valmistettu korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tasaisilla reunoilla
Nämä telineet varmistavat ergonomisen käyttöprosessin, kun alustat asetetaan telineeseen. Ulosvedettävän rakenteen ansiosta näytteiden ottaminen on helppoa ottamatta koko telinettä pakastimesta. Lokerossa on helppokäyttöinen kahva.
Mittaa pakastimen sisäkorkeus ja -syvyys ennen oikeiden telineiden valintaa. 'Aiheeseen liittyvät tiedot' -välilehdeltä löydät lisätietoa, jotka tukevat sinua valinnassa.
Tilaustiedot: Delivered without cryoboxes.