VWR®, Liukuvat hyllytelineet kryolaatikoille, korkeus 50 mm
Toimittaja: VWR
VWR®
479-2257EA 188 EUR
479-2257 479-2256 479-2437 479-2251 479-2253 479-2252 479-2255 479-2254
VWR®, Liukuvat hyllytelineet kryolaatikoille, korkeus 50 mm
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Pakastintelineet säilytys- ja inventointijärjestelminä pystysuoralle ULT-pakastimelle helpottavat näytteiden järjestämistä.
  • Saatavilla on eri korkeus- ja syvyysmitat, ja niitä voidaan käyttää kaikissa pakastinmerkeissä
  • Telineet tavallisille 2" kryolaatikoille (133×133×51 mm)
  • Valmistettu korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tasaisilla reunoilla
Nämä telineet varmistavat ergonomisen käyttöprosessin, kun alustat asetetaan telineeseen. Ulosvedettävän rakenteen ansiosta näytteiden ottaminen on helppoa ottamatta koko telinettä pakastimesta. Lokerossa on helppokäyttöinen kahva.
Mittaa pakastimen sisäkorkeus ja -syvyys ennen oikeiden telineiden valintaa. 'Aiheeseen liittyvät tiedot' -välilehdeltä löydät lisätietoa, jotka tukevat sinua valinnassa.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman kryolaatikoita.