Kipinättömät laboratoriojääkaapit, LKexv ja LKUexv, joilla ATEX-sertifiointi
Toimittaja: Liebherr
LKUEXV1610
471-0485EA 1810 EUR
471-0485
Kipinättömät laboratoriojääkaapit, LKexv ja LKUexv, joilla ATEX-sertifiointi
Jääkaapit
Näissä kipinättömissä laboratoriojääkaapeissa on puhallinjäähdytys ja elektroninen ohjausjärjestelmä, jotka varmistavat lämpötilan tasaisen ja yhtenäisen jakautumisen sisätilassa. Kipinättömät laboratoriojääkaapit on suunniteltu räjähdysherkkien ja helposti syttyvien aineiden säilytykseen.
  • Testattu ATEX-direktiivin mukaisesti
  • Elektroninen ohjausjärjestelmä ja lämpötilansäätö 0,1 °C:n tarkkuudella
  • Valmius liittää erillinen lämpötila-anturi
  • Lukittavat itsestään sulkeutuvat ovet, joiden kätisyyden voi vaihtaa
  • Oven avauksen ja lämpötilan äänimerkki ja visuaalinen hälytys (käyttäjän säädettävissä)
  • RS485-liitäntä ja jännitteetön kosketin keskitettyä valvontaa varten
Ohjausjärjestelmä tallentaa sisätilan alimmat ja ylimmät lämpötilat, kolme viimeisintä lämpötilahälytystä ja virtakatkoa sekä hälytyksen ajan, päivämäärän ja keston. Tarkka lämpötila ja toimintatila näkyvät digitaalisessa näytössä. Toinen turvatermostaatti suojaa jääkaapin sisältöä jäätymiseltä. Kylmäaineena käytetään hiilivetyä. Sulamisvesi kerääntyy alustalle, joka on tyhjennettävä manuaalisesti.
Nämä Liebherrin kipinättömät laboratoriojääkaapit on testattu direktiivin 94/9 EC (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti (luokitus II 3G Ex nA II T6). Ne soveltuvat räjähtävien ja herkästi syttyvien aineiden säilytykseen.
Jääkaappien lämpötila-alue: +3...+16 °C