Kaliumfluoridi, vedetön 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC6267S-500GEA 169 EUR
APOSPC6267S-500G APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G
Kaliumfluoridi, vedetön 99%
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C
Sulamispiste: 858 °C
Tiheys: 2,48 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III