2-(2-Kloorietoksi)etanoli 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR928909-100GEA 58.6 EUR
APOSOR928909-100G APOSOR928909-1KG APOSOR928909-500G
2-(2-Kloorietoksi)etanoli 97%
2-(2-Kloorietoksi)etanoli
Kaava: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002870
CAS-numero: 628-89-7