4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3541-25GEA 104 EUR
APOSOR3541-25G APOSOR3541-5G
4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
4-Bromo-1-naphthoic acid
Kaava: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
Sulamispiste: 217…220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00094221
CAS-numero: 16650-55-8