N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR322169-5GEA 54.2 EUR
APOSOR322169-5G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Kaava: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036909
CAS-numero: 14933-08-5