1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11434-25GEA 311 EUR
APOSOR11434-25G APOSOR11434-1G APOSOR11434-5G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Kaava: C₈H₉BrO
MW: 201,0605 g/mol
Kiehumispiste: 75…80 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03790887
CAS-numero: 52711-30-5