Rauta(II)sulfaatti-7 H2O ACS
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSIN2086-5KGEA 0 EUR
APOSIN2086-5KG APOSIN2086-1KG
Rauta(II)sulfaatti-7 H2O ACS
Rauta(II)sulfaatti-7 H2O
Kaava: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Sulamispiste: 64 °C
Tiheys: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149719
CAS-numero: 7782-63-0