Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii ACS
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSIN2044-500GEA 118 EUR
APOSIN2044-500G APOSIN2044-250G APOSIN2044-2KG APOSIN2044-1KG
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii ACS
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii
Kaava: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,864 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150530
CAS-numero: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8