Kalsiumklorididihydraatii
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSBIA4689-250GEA 36.6 EUR
APOSBIA4689-250G
Kalsiumklorididihydraatii
Kalsiumklorididihydraatii
Kaava: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Sulamispiste: 175 °C
Tiheys: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 10035-04-8