Metyleenisininen, BioChemica (C.I. 52015)
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIA4084-100GEA 199 EUR
APOSBIA4084-100G
Metyleenisininen, BioChemica (C.I. 52015)
Metyleenisininen
Kaava: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Sulamispiste: 180 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150008
CAS-numero: 61-73-4