Eksikaattorikaappi, SICCO Big Star
Toimittaja: Bohlender
SICCO
467-0061EA 3750 EUR
467-0061
Eksikaattorikaappi, SICCO Big Star
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Kaapissa on vahvistettu alumiinirunko ja ovessa kumitiiviste ja magneettiliuska. Tarkoitettu kosteudelle herkkien tuotteiden säilytykseen tai kuivaamiseen silikageelin avulla. Eksikaattorin kontrolloidut sisäolosuhteet ovat ihanteelliset viitemateriaalien, säilytettävien näytteiden, metallografisten näytteiden ja DNA-näytteiden säilyttämiseen.
  • Oveen kiinnitettävä elektroninen hygrometri näyttää lämpötilan ja ilmakosteuden vähimmäis- ja enimmäisarvot
  • Lämmönkestävyys −20 °C...+70 °C
  • Kaapissa on liukumattomat kumijalat ja se on pinottava
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi irrotettavaa, ruostumattomasta teräksestä valmistettua teleskooppihyllyä ja kuivausainealusta. Silikageeliä ei toimiteta mukana. Kapasiteetti enintään 8 hyllyä.