Termostaattihaude ja läpinäkyvät hauteet, ECO
Toimittaja: LAUDA
L001096 L001097 L001098 L001099 L001100 L001101 L001102 L001103 L001125 L001126 L001127 L001128 L001129 L001130 L001131 L001132 L001154 L001155 L001156 L001157 L001158 L001159 L001160 L001161
461-1288EA 2470 EUR
461-1288 461-1236 LAUDL001098 461-1239 461-1289 461-1237 461-1238 461-1240 LAUDL001125 LAUDL001126 LAUDL001127 LAUDL001128 LAUDL001129 LAUDL001130 LAUDL001131 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001155 LAUDL001156 LAUDL001157 LAUDL001158 LAUDL001159 LAUDL001160 LAUDL001161
Termostaattihaude ja läpinäkyvät hauteet, ECO
Kiertotermostaatit Avoimet termostaattihaudejärjestelmät Hauteet, joissa irrotettavat termostaattihauteet
ECO-termostaattihauteet, joissa on läpinäkyvät muovihauteet, mahdollistavat näytteiden tarkkailuun termostoinnin aikana. Termostaattien, joissa on polykarbonaattihauteet, käyttölämpötila on korkeintaan 100 °C. Niiden täyttötilavuus on 5–20 litraa. 15 litran (tai suurempiin) hopea- ja kultakylpyihin mahtuu jopa kolme kapillaariviskosimetriä. Malleissa Silver ja Gold ET 6, ET 12 ja ET 20 on vakiovarusteena jäähdytyskierukka. Termostaateissa on tekstipohjainen, käyttäjäystävällinen valikkonavigointi. Lisävarusteena saatavana erilaisia käyttöliittymämoduuleita.
  • Variopump-pumppu, jossa kuusi säädettävää nopeutta
  • Virtausnopeuskytkin virtausnopeuden säätämiseen sisäisen ja ulkoisen kierron välillä
  • Asetetun ja todellisen lämpötilan samanaikainen näyttö
  • Ylikuumenemissuojan määritys valikosta
  • USB-liitäntä vakiovarusteena
Silver-säädin.
Lämmitysteho 2 kW, työskentelylämpötila korkeintaan 100 °C. LCD-näyttö, resoluutio 0,01 °C. Ohjelmointi mahdollista tietokoneella, yksi ohjelma ja 20 segmenttiä.
Gold-säädin
Lämmitysteho 2,6 kW, työskentelylämpötila korkeintaan 100 °C. TFT-värinäyttö, resoluutio 0,01 °C. Ohjelmointimahdollisuus, jossa viisi ohjelmaa ja 150 segmenttiä. Lämpötilaprofiilien graafinen näyttö. Ramppitoiminto ja kelloajastin.
Pumpun maksimikapasiteetti:
Kaikki mallit: 22 L/min, 0,55 bar
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan jäähdytyskierukka (ei malleissa ET 15 S ja ET 15 G). Mallissa ET 15 S on vakiovarusteena pumpun ulkoisen kierron liitäntäsarja, jossa 13 mm:n muovinipat. Mallissa ET 15 G on M16×1-kierteinen ulkoisen kierron liitäntäsarja. Saatavana on kattava valikoima lisämoduuleita ja lisävarusteita, kuten kansia 15 litran malleihin; pyydä lisätietoja.