Telineet arkkupakastimiin, Classic-malli
Toimittaja: Tenak
Classic
479-0658EA 108 EUR
479-0658 479-1308 479-1307 479-1109 479-0659 479-1309 479-0661 479-1311 479-1310 479-1112 479-0662 479-0663 479-1313 479-0664 479-1312 479-0665 479-0666 479-1314 479-1713 479-1111 479-0660 479-1714 479-1090 479-1092 479-1091 479-0644 479-0645 479-0646 479-1094 479-1093 479-1096 479-1095 479-1098 479-1097 479-1099 479-0647 479-0648 479-0649 479-1102 479-0650 479-0651 479-1101 479-0652 479-1104 479-0653 479-1103 479-1106 479-0654 479-1105 479-0655 479-0656 479-1108 479-1107 479-0657 479-1100
Telineet arkkupakastimiin, Classic-malli
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumaton teräs.
  • Telineitä on saatavana viittä eri laatikkokorkeutta varten
  • Kryolaatikoiden paikallaan pysyminen on varmistettu lukitustangolla
  • Voidaan käyttää kaikissa arkkupakastinmerkeissä
Telineet ovat edullinen säilytysjärjestelmä. Ne sopivat kaikkiin arkkupakastimiin ja niissä voidaan käyttää kaikkia vakiokokoisia kryolaatikoita.
Tilaustiedot: Racks are available without cryoboxes or including standard white cardboard boxes.