Lokerikot sentrifugiputkikryolaatikoille
Toimittaja: Tenak
479-0841EA 102 EUR
479-0841 479-0842 479-0843 479-0844
Lokerikot sentrifugiputkikryolaatikoille
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumaton teräs.
  • Laatikot kiinnitetään lukitustangolla
  • Voidaan käyttää kaikkien pakastinmerkkien kanssa
  • 130 mm korkeille laatikoille
Arkkupakastimiin. Telineet on tarkoitettu erityisesti sentrifugiputkilaatikoille, joiden ulkomitat ovat enintään (K×L) 132×137 mm.
Tilaustiedot: Kryolaatikot on tilattava erikseen.