Vesihauteet, ruostumatonta terästä
Toimittaja: Lauda
461-0549EA 825 EUR
461-0549 461-0550 461-0546 461-1369 461-0545
Vesihauteet, ruostumatonta terästä
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Lämpöeristetyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut hauteet, joiden käyttölämpötila on korkeintaan 200 °C. Ulkovaippa on valmistettu jauhepinnoitetusta teräslevystä. Kaikissa hauteissa on kiinteä tyhjennyshana. Näiden laadukkaiden ja kestävien hauteiden kokovalikoima on laaja, ja niitä voi käyttää yhdessä Lauda-uppotermostaattien tai muiden valmistajien laitteiden kanssa.