Ksyleeni EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08633.4000EA 281 EUR
1.08633.4000 1.08633.2500
Ksyleeni EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi
Ksyleeni
Kaava: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Sulamispiste: -47 °C
Leimahduspiste: 26 °C
MDL numero: MFCD00077264
CAS-numero: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg