Deuteriumoksidi
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAW0002-10MLEA 103 EUR
TCIAW0002-10ML TCIAW0002-100ML
Deuteriumoksidi
Deuteriumoksidi
Kaava: D₂O
MW: 20 g/mol
Kiehumispiste: 101°C
Sulamispiste: 4°C
MDL numero: MFCD00044636
CAS-numero: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D