1-Isopropylpyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0999-5MLEA 139 EUR
TCIAI0999-5ML TCIAI0999-1ML
1-Isopropylpyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Isopropylpyrazole
Kaava: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Kiehumispiste: 142°C
MDL numero: MFCD07468920
CAS-numero: 18952-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %