4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAA2550-1GEA
44
EUR
TCIAA2550-1G
TCIAA2550-5G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Kaava:
C₆H₁₃NO MW: 115,1735 g/mol Kiehumispiste: 76°C |
MDL numero:
MFCD02179435 CAS-numero: 130290-79-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |