Pii 10000 mg/L, 4% natriumhydroksidiliuos (from SiO₂) Certipur® ICP-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.70386.0100EA
240
EUR
1.70386.0100
Pii 10000 mg/L, 4% natriumhydroksidiliuos (from SiO₂) Certipur® ICP-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Silicium Standards