Fosfori 1.000 mg/l vedessä (from (NH4)PO4H2) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Avantor
VWR® ARISTAR®
455782QEA 95.4 EUR
455782Q 455784S
Fosfori 1.000 mg/l vedessä (from (NH4)PO4H2) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Phosphorus Standards
NH₄H₂PO₄ in H₂O.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.