Kalium 1000 mg/L 0,5 M typpihapossa (from KNO₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.70230.0100EA
43.7
EUR
1.70230.0100
1.70230.0500
Kalium 1000 mg/L 0,5 M typpihapossa (from KNO₃) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Potassium Standards