Bromifenolisininen 0,04% etanolissa, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
34307.237EA 58 EUR
34307.237 34307.237_T 34307.237DP
Bromifenolisininen 0,04% etanolissa, TECHNICAL
Bromifenolisininen
  • Transition range: pH 3.0 - 4.6
Kaava: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005875
CAS-numero: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test