1,4-Dioksaani, vedetön 99.80%, AcroSeal®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
Packaged under argon.
47305.AEEA 130 EUR
47305.AE 47305.M1 47305.K2
1,4-Dioksaani, vedetön 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioksaani
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101 °C
Sulamispiste: 12 °C
Tiheys: 1,034
Leimahduspiste: 12°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm