Natriumsulfaatti 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
80948-50GEA 31.8 EUR
80948-50G 80948-250G
Natriumsulfaatti 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/06/26837206.jpg