Avantor® Hichrom, Frits, Cap Style
Toimittaja: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-303EA 62.4 EUR
HICHHI-303 HI-305 HI-306 HI-304 HICHHI-302 HI-301
Avantor® Hichrom, Frits, Cap Style
Suodattimet Esikolonnit ja fritit
These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.