Dietanoliamiini liuos 85% syntetiikkaan (max. 0.5% ethanolamine)
Toimittaja: Merck
Synonyms: 2,2'-Iminodietanoli
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03109.5000EA 745 EUR
1.03109.5000
Dietanoliamiini liuos 85% syntetiikkaan (max. 0.5% ethanolamine)
Dietanoliamiini
Kaava: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
MDL numero: MFCD00002843
CAS-numero: 111-42-2