Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
HONC09720-50KGEA 3211.31 EUR
HONC09720-50KG 09720-1KG
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii
Kaava: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150530
CAS-numero: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (manganometric) Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.0 - 5.0
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 200 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Iron(III) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 20 ppm