Bottles, narrow neck, round, PET
Toimittaja: Rixius
RIXI9-3540-0030-18EA 672 EUR
RIXI9-3540-0030-18 RIXI9-3551-0100-28 RIXI9-3550-0250-28 RIXI9-3540-0010-18
Bottles, narrow neck, round, PET
Pullot Muovipullot
Made of PET.
  • Clear or amber
  • Amber coloured for light sensitive substances
  • Good chemical resistance
Round bottles used for pharmaceutical syrups.
Tilaustiedot: Closures must be ordered separately.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan