15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE10920590-25GEA 173 EUR
MOLE10920590-25G
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Kaava: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220,27 g/mol
Kiehumispiste: 351 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6