Etidiumbromidi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
Synonyms: 3,8-Diamino-5-etyyli-6-fenyylifenantridiumbromidi
PIER17896EA 82.4 EUR
PIER17896 PIER17898
Etidiumbromidi
Etidiumbromidi
Kaava: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Kiehumispiste: 72 °C (0,1 mmHg)
Sulamispiste: 261…264 °C
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: <100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011724
CAS-numero: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751