Elohopeadikloridi ≥99.5% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
12274.14EA 115 EUR
12274.14 12274.36 12274.22
Elohopeadikloridi ≥99.5% ACS
Elohopeadikloridi
Kaava: HgCl₂
MW: 271,5 g/mol
Kiehumispiste: 302 °C
Sulamispiste: 280…282 °C
Tiheys: 5,4
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011041
CAS-numero: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5876