Ammoniumkloridi ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
21235.297EA 43 EUR
21235.297 21235.468 21235.366
Ammoniumkloridi ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumkloridi
Kaava: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Sulamispiste: 335 °C
Tiheys: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011420
CAS-numero: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
REACH: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm