Ammoniumkloridi ≥99.5% ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
0621-500GEA 92 EUR
0621-500G 0621-1KG 0621-2.5KG
Ammoniumkloridi ≥99.5% ACS
Ammoniumkloridi
Kaava: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Sulamispiste: 335 °C
Tiheys: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011420
CAS-numero: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Calcium <0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Magnesium ≤0.0005%
pH (5%, water) @25 °C 4.5 – 5.5
Phosphate ≤0.0002%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%