Ammoniumkloridi ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15000.36EA 73.8 EUR
A15000.36 A15000.0B A15000.30 A15000.0I
Ammoniumkloridi ≥98%
Ammoniumkloridi
Kaava: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Sulamispiste: 340 °C (subl.)
Tiheys: 1,53
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011420
CAS-numero: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 14,509
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg