Ammoniumkloridi 99.5%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO199970010EA 80.2 EUR
ACRO199970010 ACRO199970250 ACRO199970050 ACRO199975000
Ammoniumkloridi 99.5%, Extra Pure
Ammoniumkloridi
Kaava: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Sulamispiste: 340 °C (subl.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011420
CAS-numero: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.5 %
Sulfated ash ≤0.01 %
pH 4.5 to 5.5 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %