Ammoniumkloridi 99+%, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO123340050EA 214 EUR
ACRO123340050 ACRO123340251 ACRO123340010 ACRO123340250
Ammoniumkloridi 99+%, pure
Ammoniumkloridi
Kaava: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Sulamispiste: 340 °C (subl.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011420
CAS-numero: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %