Bromifenolisininen
Toimittaja: Thermo Scientific
A18469.18EA 189 EUR
A18469.18 A18469.09
Bromifenolisininen
Bromifenolisininen
Kaava: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Sulamispiste: ∼ 270 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005875
CAS-numero: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 14,1444