Iso-oktaani syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21627.1000EA 63.8 EUR
8.21627.1000 8.21627.9999
Iso-oktaani syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Iso-oktaani
Kaava: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Kiehumispiste: 99,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –107 °C
Tiheys: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008943
CAS-numero: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.56 mg/l (25 °C)
Melting Point -107 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -14 °C
Explosion Limit 1 - 5.5 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C
Saturation concentration 239 g/m3 (20 °C)
Evaporation number 2.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid