Dietanoliamiini, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: 2,2'-Iminodietanoli
7026-01RMEA 3000 EUR
7026-01RM 7026-00 7026.2500
Dietanoliamiini, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dietanoliamiini
Kaava: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Kiehumispiste: 268,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 28 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002843
CAS-numero: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5