Dietanoliamiini 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 2,2'-Iminodietanoli
A13389.30EA 53.9 EUR
A13389.30 A13389.0E A13389.36
Dietanoliamiini 99%
Dietanoliamiini
Kaava: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Kiehumispiste: 268…270 °C
Sulamispiste: 27…30 °C
Tiheys: 1,097
Leimahduspiste: 176 °C (349 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002843
CAS-numero: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,3107