Asetohydratsidi 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO102355000EA 571 EUR
ACRO102355000 ACRO102351000 ACRO102350250
Asetohydratsidi 95%
Asetohydratsidi
Kaava: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Kiehumispiste: 129 °C (18 mmHg)
Sulamispiste: 57…60 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007610
CAS-numero: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Moist crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying (50°C, 3 h) Balance
Gel strength ≥750 g/cm² (1 % gel)
Gel point 34.5 to 37.5°C (1.5 % gel)
Electroendosmosis 0.16 to 0.19 (-Mr)
Ash ≤0.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.25 %