Rauta(II)sulfaatti-7 H2O ≥99% ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
0387-1KGEA 126 EUR
0387-1KG 0387-500G
Rauta(II)sulfaatti-7 H2O ≥99% ACS
Rauta(II)sulfaatti-7 H2O
Kaava: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Sulamispiste: 64 °C
Tiheys: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149719
CAS-numero: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Order Now
Testitulosten erittely
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Copper ≤0.005%
Ferric Iron ≤0.1%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.002%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%
Zinc ≤0.005%