Rauta(II)sulfaatti-7 H2O 99+% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14498.A1EA 306 EUR
14498.A1 14498.30
Rauta(II)sulfaatti-7 H2O 99+% ACS
Rauta(II)sulfaatti-7 H2O
Kaava: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Sulamispiste: 64 °C (-6H₂O)
Tiheys: 1,897
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149719
CAS-numero: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 14,4057