Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12473.36EA 128 EUR
A12473.36
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii ≥99%
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii
Kaava: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Sulamispiste: ∼ 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,864
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150530
CAS-numero: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521