Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii 99+% for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO201370050EA 381 EUR
ACRO201370050 ACRO201370251 ACRO201370010 ACRO201375000 ACRO201370250
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii 99+% for analysis
Ammoniumrauta(II)sulfaattihexahydraatii
Kaava: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150530
CAS-numero: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)