Alumiinikloridihexahydraatii 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14437.0IEA 470 EUR
A14437.0I A14437.30 A14437.0B
Alumiinikloridihexahydraatii 99%
Alumiinikloridihexahydraatii
Kaava: AlCl₃·6H₂O
MW: 241,43 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,398
MDL numero: MFCD00149134
CAS-numero: 7784-13-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337